Läs mer
Fosfortribromid, 98 %
Beskrivning
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 175 °C |
| Smältpunkt | -40 °C |
| CAS | 7789-60-8 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 1000 g |
| Molekylformel | Br{3}P |
| Synonym | Phosphorus(III) bromide |
| Procent renhet | 98% |