Läs mer
Phosphorus Tribromide, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10488410 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackning:
Plastic Coated Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10488410 100 mL Plastic Coated Glass bottle 100ml
1 options
Produktkod. 10488410 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P/3200/PB05
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kokpunkt 175°C
Smältpunkt -40°C
CAS 7789-60-8
Färg Yellow
Fysisk form Liquid
Kvantitet 100 mL
Molekylformel Br3P
MDL-nummer 11436
Synonym phosphorus tribromide, phosphorous tribromide, tribromophosphine, phosphorus iii bromide, phosphorous bromide, pbr3, phosphorus bromide, phosphorus bromide pbr3, unii-58r3866pua, tribro-mophosphine
InChI-nyckel IPNPIHIZVLFAFP-UHFFFAOYSA-N
LEDER P(Br)(Br)Br
IUPAC-namn tribromophosphane
Molekylvikt (g/mol) 270.686
PubChem CID 24614
Formel vikt 270.69g/mol
Förpackning Plastic Coated Glass bottle
Ångtryck 10mmHg 47.8
Densitet Vapor Density: 9.3
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phosphorus tribromide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.