Läs mer
Phosphorus Tribromide, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15841791
Change view
Kvantitet:
50 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15841791 250 mL 250ml
15831791 50 mL 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15841791 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8223210250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7789-60-8
Specifikationer
Kokpunkt 173°C to 175°C/1013 hPa
Kemiskt namn eller material Phosphorus Tribromide
Smältpunkt -40°C
Kvantitet 250 mL
Densitet 2.85 g/cm3 at 20°C
MDL-nummer MFCD00011436
Synonym Phosphorus tribromide, Phosphorus(III) bromide, Phosphorus tribromide
Molekylvikt (g/mol) 270.69