Läs mer
Fosfortriromid, TRC
Produktkod. 30415324
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30415324 1 g
1 options
Produktkod. 30415324 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP3595001G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phosphorus Tribromide
CAS 7789-60-8
Kvantitet 1 g
Molekylformel Br3 P
Synonym Phosphorus Bromide, Phosphorous Bromide, Tribromophosphine
InChI formel InChI=1S/Br3P/c1-4(2)3
LEDER BrP(Br)Br
IUPAC-namn Tribromophosphane
Molekylvikt (g/mol) 270.69
Formel vikt 267.7288