Läs mer
Fosfortrifenyl, MP Biomedicals
Produktkod. 11461916 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11461916 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11461916 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0520998780
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    933.00 SEK
    888.01 SEK / 100g
    Save 44.99 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phosphorus Triphenyl
CAS 603-35-0
Molekylformel C18H15P
MDL-nummer MFCD00003043 MFCD20489348
Kvantitet 100 g
Synonym triphenylphosphine, triphenyl phosphine, phosphine, triphenyl, triphenylphosphorus, triphenyl-phosphane, triphenylphosphide, phosphorustriphenyl, trifenylfosfin, trifenylfosfin czech, triphenylphosphine resin
InChI-nyckel RIOQSEWOXXDEQQ-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC-namn trifenylfosfan
Molekylvikt (g/mol) 262.29
PubChem CID 11776
Formel vikt 262.3