Läs mer
Fosfor(V)-bromid, 95 %
Produktkod. 11410667
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11410667 100 g 100g
11400667 25 g 25g
11420667 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11410667 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22481.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-07-2026
CAS: 7789-69-7 | Br5P | 430,494 g/mol
Fosfor(V)bromid, används i organisk kemi för att omvandla karboxylsyror till acylbromider
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Fosfor(V)bromid, används i organisk kemi för att omvandla karboxylsyror till acylbromider
. Löslighet
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7789-69-7
Molekylformel Br5P
Molekylvikt (g/mol) 430.494
MDL-nummer MFCD00011437
InChI-nyckel QRKVRHZNLKTPGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym phosphorus pentabromide, phosphorane, pentabromo, unii-3d9wis0bqw, pentabromophosphorane, phosphorus v bromide, 3d9wis0bqw, pentabromo, phosphorpentabromid, phosphoruspentabromide, phosphorouspentabromide
PubChem CID 62678
IUPAC-namn pentabrom-$l^{5}-fosfan
LEDER P(Br)(Br)(Br)(Br)Br
Specifikationer
Kokpunkt 105°C to 107°C (decomposition)
Kemiskt namn eller material Phosphorus(V) bromide
Smältpunkt ∽105°C (decomposition)
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2691
Beilstein 3903332
Merck Index 14,7350
Löslighetsinformation Reacts with water.
Formel vikt 430.5
Procent renhet 95%
Odör Acrid
Känslighet Moisture sensitive
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.