Läs mer
Fosfor(V)oxid, 98 %
Produktkod. 11480973
Change view
Kvantitet:
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11480973 2500 g 2500g
11470973 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11480973 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13348.0E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1596.30 SEK
    1308.65 SEK / 2500g
    Save 287.65 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1314-56-3 | O5P2 | 141,94 g/mol
Fosfor(V)oxid används som tork- och dehydratiseringsmedel, kondensationsreagens i organisk syntes och laboratoriereagens. Det används också vid sockerraffinering och vid brandsläckning. Fosforpentoxid i DMSO bildar ett Onodera-reagens som oxiderar alkoholer. Det kan omvandla mineralsyror till anhydrider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Fosfor(V)oxid används som tork- och dehydratiseringsmedel, kondensationsreagens i organisk syntes och laboratoriereagens. Det används också vid sockerraffinering och vid brandsläckning. Fosforpentoxid i DMSO bildar ett Onodera-reagens som oxiderar alkoholer. Det kan omvandla mineralsyror till anhydrider.
Löslighet
Löslig i svavelsyra. Olösligt i aceton och ammoniak. Sönderdelas i vatten.
Anmärkningar
Den är mycket hygroskopisk till sin natur och hydrolyseras till fosforsyra. Den förvaras i ett separat säkerhetsskåp borta från inkompatibla ämnen som alkalier och vatten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1314-56-3
Molekylformel O5P2
Molekylvikt (g/mol) 141.94
MDL-nummer MFCD00011440
InChI-nyckel DLYUQMMRRRQYAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym Phosphorus pentoxide
IUPAC-namn tricyklo[3.3.1.13,7]tetrafosfoxan-1,3,5,7-tetron
LEDER O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3
Specifikationer
Kokpunkt 360 °C (sublimering)
Kemiskt namn eller material Phosphorus(V) oxide
Smältpunkt 340 °C
Kvantitet 2500 g
Odör Svag
Känslighet Känslig för fukt
Densitet 2.39
UN-nummer UN1807
Merck Index 14,7355
Löslighetsinformation Löslig i svavelsyra. Olöslig i aceton och ammoniak. Bryts ner i vatten.
Formel vikt 141.94
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phosphorus(V) oxide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Phosphorus oxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.