Läs mer
Fosfor(V)oxid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7021136
Kvantitet:
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
2500g
500g
Produktkod. 11470973
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13348.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1314-56-3 | O5P2 | 141.94 g/mol
Fosfor(V)oxid används som tork- och dehydratiseringsmedel, kondensationsreagens i organisk syntes och laboratoriereagens. Det används också vid sockerraffinering och vid brandsläckning. Fosforpentoxid i DMSO bildar ett Onodera-reagens som oxiderar alkoholer. Det kan omvandla mineralsyror till anhydrider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Fosfor(V)oxid används som tork- och dehydratiseringsmedel, kondensationsreagens i organisk syntes och laboratoriereagens. Det används också vid sockerraffinering och vid brandsläckning. Fosforpentoxid i DMSO bildar ett Onodera-reagens som oxiderar alkoholer. Det kan omvandla mineralsyror till anhydrider.
Löslighet
Löslig i svavelsyra. Olösligt i aceton och ammoniak. Sönderdelas i vatten.
Anmärkningar
Den är mycket hygroskopisk till sin natur och hydrolyseras till fosforsyra. Den förvaras i ett separat säkerhetsskåp borta från inkompatibla ämnen som alkalier och vatten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1314-56-3
Molekylformel O5P2
Molekylvikt (g/mol) 141.94
MDL-nummer MFCD00011440
InChI-nyckel DLYUQMMRRRQYAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym Phosphorus pentoxide
IUPAC-namn tricyklo[3.3.1.13,7]tetrafosfoxan-1,3,5,7-tetron
LEDER O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3
Specifikationer
Kokpunkt 360°C (sublimation)
Kemiskt namn eller material Phosphorus(V) oxide
Smältpunkt 340°C
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN1807
Merck Index 14,7355
Löslighetsinformation Soluble in sulfuric acid. Insoluble in acetone and ammonia. Decomposes in water.
Formel vikt 141.94
Procent renhet 98%
Odör Weak
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 2.39
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phosphorus(V) oxide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Phosphorus oxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.