Läs mer
Phosphorus(V) oxide, 99.99%
Produktkod. 11413880
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11413880 500 g 500g
11433880 10 g 10g
11423880 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11413880 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 089966.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1314-56-3 | O5P2 | 141.94 g/mol
Fosfor(V)oxid används som tork- och dehydratiseringsmedel, kondensationsreagens i organisk syntes och laboratoriereagens. Det används också vid sockerraffinering och vid brandsläckning. Fosforpentoxid i DMSO bildar ett Onodera-reagens som oxiderar alkoholer. Det kan omvandla mineralsyror till anhydrider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1314-56-3
Molekylformel O5P2
Molekylvikt (g/mol) 141.94
MDL-nummer MFCD00011440
InChI-nyckel DLYUQMMRRRQYAE-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn tricyklo[3.3.1.13,7]tetrafosfoxan-1,3,5,7-tetron
LEDER O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3
Specifikationer
Kokpunkt 360°C (sublimation)
Kemiskt namn eller material Phosphorus(V) oxide
Smältpunkt 340°C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 99.99%
Löslighetsinformation Soluble in sulfuric acid. Insoluble in acetone and ammonia. Decomposes in water.
Formel vikt 141.94
Odör Odorless
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 2.39
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.