Läs mer
Phosphorus(V) oxide, ACS, 98% min
Produktkod. 11376038
Change view
Kvantitet:
50 g
500 g
4 x 500 g
Förpackningsstorlek:
2000g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11376038 4 x 500 g 2000g
11366038 50 g 50g
11386038 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11376038 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010524.57
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Use As a Drying and Dehydrating Agent, As a Condensing Agent in organic Synthesis, in Sugar Refining | CAS: 1314-56-3 | O5P2 | 141.94 g/mol
Används som tork- och dehydratiseringsmedel, kondensationsreagens i organisk syntes och laboratoriereagens. Används vid sockerraffinering och vid brandsläckning. Fosforpentoxid i DMSO bildar Onodera-reagens, som oxiderar alkoholer. Kan omvandla mineralsyror till anhydrider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1314-56-3
Molekylformel O5P2
Molekylvikt (g/mol) 141.94
MDL-nummer MFCD00011440
InChI-nyckel DLYUQMMRRRQYAE-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn tricyklo[3.3.1.13,7]tetrafosfoxan-1,3,5,7-tetron
LEDER O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3
Tekniske data
Kokpunkt 360°C (sublimation)
Kemiskt namn eller material Phosphorus(V) oxide
Smältpunkt 340°C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 4 x 500 g
Analysprocentintervall 98% min.
Synonym Phosphoric anhydride, Phosphoric oxide
Löslighetsinformation Soluble in H2SO4. Insoluble in acetone and ammonia. Decomposes in water.
Formel vikt 141.94
Kvalitet ACS
Odör Odorless
Känslighet Moisture sensitive
Utseende White powder
Densitet 2.39
Vis mere Vis mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.