Läs mer
Phosphorus(V) oxide, Puratronic™, 99.9925% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11396957
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
5 x 100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11396957 5 x 100 g 500g
11386957 10 g 10g
11306967 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11396957 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010827.59
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A dehydrating agent often used as a desiccant for bacterial cultural extracts analyzed by gas-liquid chromatography. Used for the preparation of phosphoric acid, phosphorus compound, it can also be used for the preparation of high-purity phosphoric acid. Also used in sugar refining and a catalyst for air blowing of asphalt, reagent in the efficient and modified Biginelli-type synthesis of 3,4-dihydro-1H-indeno[1,2-d]pyrimidine-2,5-dione.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1314-56-3
Molekylformel O5P2
Molekylvikt (g/mol) 141.94
MDL-nummer MFCD00011440
InChI-nyckel DLYUQMMRRRQYAE-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn tricyclo[3.3.1.1⊃3,⊃7]tetraphosphoxane-1,3,5,7-tetrone
LEDER O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3
Specifikationer
Kokpunkt 360°C (sublimation)
Kemiskt namn eller material Phosphorus(V) oxide
Smältpunkt 340°C
Fysisk form Powder
Kvantitet 5 x 100 g
Anteckningar om analysprocent (metals basis)
UN-nummer UN1807
Merck Index 14,7355
Löslighetsinformation Soluble in sulfuric acid. Insoluble in acetone and ammonia.
Formel vikt 141.94
Procent renhet 99.9925%
Kvalitet Puratronic
Odör Weak
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 2.39 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.