Läs mer
Fosfor(V) oxybromid, 98% min
Produktkod. 11408670
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11408670 25 g 25g
11488660 5 g 5g
11498660 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11408670 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 056135.14
 Begränsad artikel
I lager
För användning som kemiskt mellanläge | CAS: 7789-59-5 | Br3OP | 286,685 g/mol
Som en kemisk mellanprodukt. Fosfor(V)-oxibromid används som bromeringsmedel vid syntesen av 2,4,6-tribrompyrimidin och bromheterocykliska föreningar. Det används i fosfor flamskyddsmedel och fosfor aktivatorer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7789-59-5
Molekylformel Br3OP
Molekylvikt (g/mol) 286.685
MDL-nummer MFCD00036298
InChI-nyckel UXCDUFKZSUBXGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym phosphorus oxybromide, phosphoric tribromide, phosphoryl bromide, phosphoryl tribromide, phosphorusoxybromide, phosphorus v oxybromide, unii-h98h8y87qq, phosphorousoxybromide, phosphoroyl tribromide, pobr3
PubChem CID 24613
LEDER O=P(Br)(Br)Br
Specifikationer
Kokpunkt 189 °C
Kemiskt namn eller material Phosphorus(V) tribromide oxide
Smältpunkt 56 °C
Färg Vitt till gult
Fysisk form Lump
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 98% min.
Löslighetsinformation Bryts ner i vatten. Löslig i eter, koldisulfid, bensen, kloroform och svavelsyra.
Formel vikt 286.73
Känslighet Känslig för fukt
Densitet 2,822 g/cm3 vid 20 °C
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phosphorus(V) oxybromide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Phosphorus oxybromide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.