Läs mer
Fosfor(V) oxibremmid, TRC
Produktkod. 30426860
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30426860 5 g
1 options
Produktkod. 30426860 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP3608805G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phosphorus(V) Oxybromide
CAS 7789-59-5
Kvantitet 5 g
Molekylformel Br3OP
Synonym Phosphoryl Bromide, Phosphonyl Tribromide, Phosphorus Bromide Oxide (PBr3O), Phosphorus Oxybromide, Phosphorus Oxytribromide, Phosphoryl Tribromide, Tribromophosphorus Oxide
InChI formel InChI=1S/Br3OP/c1-5(2,3)4
LEDER BrP(=O)(Br)Br
Molekylvikt (g/mol) 286.69
Formel vikt 283.7237