Läs mer
Phosphoryl Bromide, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 192°C/1013 hPa (Decomposes) |
| Kemiskt namn eller material | Phosphoryl Bromide |
| Smältpunkt | 55°C |
| CAS | 7789-59-5 |
| Kvantitet | 100 g |
| Densitet | 2.82 g/cm3 |
| MDL-nummer | MFCD00036298 |
| Synonym | Phosphoryl bromide, Phosphorus oxide tribromide, Phosphorus oxybromide, Phosphoryl bromide |
| Molekylvikt (g/mol) | 286.69 |
| Kvalitet | Research |