Läs mer
Thermo Scientific™ Fosforylering Phosphoramidite , standardkvalitet, 28-400 finish flaska
Produktkod. 17987102 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
0,5 g
Produktkod. Kvantitet
17987102 0,5 g
1 options
Produktkod. 17987102 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 27179410
 Begränsad artikel
I lager
Fosforylerande fosforamidit kan användas för att uppnå fosforylering av 5'-oligoterminalen (även känd som fosfat-ON eller kemisk fosforyleringsreagens (CPR )).
Fosforylerande fosforamidit kan användas för att uppnå fosforylering av 5'-oligoterminalen (även känd som fosfat-ON eller kemisk fosforyleringsreagens (CPR )). Kemisk fosforylering är ett kostnadseffektivt substitut till enzymatiska metoder (via T4 kinas och ATP ), vilket möjliggör effektiv introduktion av terminala fosfatgrupper. Oligos med ett 5'-fosfat är gynnsamt för ett antal olika tillämpningar som utnyttjar ligeringen av oligon till varandra, som t.ex. NGS adaptrar, kloning och genkonstruktion. Denna produkt levereras i en 30 ml bärnstensfärgad flaska med en 28-400 Finish-halsstil, som är kompatibel med de flesta MerMade Systems av oligonukleotidsynthesizers.
Drag:
•Fullständigt kemiskt namn: 2-[2-(4,4-dimetoxitrityloxi)etylsulfonyl]etyl-[(2-cyanoetyl)-(N,N-diisopropyl)]-fosforamidit
•Molekylformel: C 34 H 45 F 3 N 2 O 7 PS
•Formelvikt: 656,66 g/mol
•HPLC-renhet:≥ 95,0 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) MerMade synthesizers
Produkttyp Fosforylering CEP
Innehåll och lagring Förvara i frysen (vid eller under -20 °C).
Nukleosid typ Ingen (modifierare)
Frakt skick Rumstemperatur
Renhet 95%
Kvantitet 0,5 g
Reagenstyp Phosphoramidite
Kvalitet Standard
Nukleinsyratyp Ingen (modifierare)
Form Pulver