Läs mer
Phosphorylethanolamine-d4, TRC
Produktkod. 30410226
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30410226 1 mg
30428642 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30410226 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP3609021MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1169692-38-9
Molekylformel C2H4D4NO4P
Molekylvikt (g/mol) 145.09
Synonym 2-Aminoethanol-d4 1-(Dihydrogen Phosphate), 2-Aminoethanol-d4 Dihydrogen Phosphate Ester, 2-Aminoethanol-d4 Phosphate, Phosphoric Acid 2-Aminoethy-d4 Ester, 2-Aminoethanol-d4 O-Phosphate, 2-Aminoethyl-d4 Dihydrogen Phosphate, Colamine phosphate, Ethanolamine-d4 O-Phosphate, Mono(2-aminoethyl-d4) phosphate, Monoaminoethyl-d4 Phosphate, NSC 254167-d4, O-Phosphoethanolamine-d4, O-Phosphorylethanolamine-d4, Phosphoethanolamine-d4, Phosphonoethanolamine-d4
IUPAC-namn (2-amino-1,1,2,2-tetradeuterioethyl) dihydrogen phosphate
LEDER NC([2H])([2H])C([2H])([2H])OP(O)(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phosphorylethanolamine-d4
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C2H8NO4P/c3-1-2-7-8(4,5)6/h1-3H2,(H2,4,5,6)/i1D2,2D2
Formel vikt 145.0442
Procent renhet >95%