Läs mer
Fosforyletalamin, TRC
Produktkod. 30012906
Change view
Kvantitet:
10 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30012906 5 g
30007497 10 mg
17984905 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30012906 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP3609005G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1071-23-4
Molekylformel C2 H8 N O4 P
Molekylvikt (g/mol) 141.06
Synonym 2-Aminoethanol 1-(dihydrogen phosphate), Ethanol, 2-amino-, dihydrogen phosphate (ester) (8CI,9CI), Ethanol, 2-amino-, phosphate (6CI), Phosphoric acid, 2-aminoethyl ester (6CI), 2-Aminoethanol O-phosphate, 2-Aminoethyl dihydrogen phosphate, Colamine phosphate, Ethanolamine O-phosphate, Mono(2-aminoethyl) phosphate, Monoaminoethyl phosphate, NSC 254167, O-Phosphoethanolamine, O-Phosphorylethanolamine, Phosphoethanolamine, Phosphonoethanolamine, Phosphorylethanolamine
IUPAC-namn 2-aminoetyldihydrogenfosfat
LEDER NCCOP(=O)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phosphorylethanolamine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C2H8NO4P/c3-1-2-7-8(4,5)6/h1-3H2,(H2,4,5,6)
Formel vikt 141.0191
Procent renhet >95%