Läs mer
Phosphotungstic Acid, 44-hydrate, Thermo Scientific™
Produktkod. 10220041 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10220041 25 g 25g
1 options
Produktkod. 10220041 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 417930250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phosphotungstic acid, 44-hydrate
Färg White to Yellow
CAS 12067-99-1
Tungmetaller (som Pb) 50ppm max.
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 25 g
Molekylformel 24WO3·44H2O
Linjär formel 24WO3·44H2O
Fysisk form Crystalline Powder
MDL-nummer MFCD00149916
Merck Index 15, 7476
Synonym PTA
Löslighetsinformation Solubility in water: practical insoluble: 0.02% max.
Formel vikt 6498.96
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phosphotungstic acid, 44-hydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.