Läs mer
Fosfovolframsyrahydrat, MP Biomedicals™
Produktkod. 11453612 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
500 g
Förpackningsstorlek:
25g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11453612 25 g 25g
11483612 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11453612 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215624325
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    749.00 SEK
    712.74 SEK / 25g
    Save 36.26 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-12-2026
Fosfovolframsyrahydrat används för cellfärgning.
  • Fosfovolframsyra används inom histologi som en komponent för färgning av cellprover.
  • Det är en vanlig negativ färg för virus, nerver, polysackarider och andra biologiska vävnadsmaterial för avbildning med ett transmissionselektronmikroskop.
  • Fosfovolframsyra har använts för att fälla ut olika typer av färgämnen som sjöar.
Kemiska identifierare
CAS 12501-23-4
Molekylformel H5O41PW12
Molekylvikt (g/mol) 2880.20
MDL-nummer MFCD00011342
InChI-nyckel AVFBYUADVDVJQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym phosphotungstic acid hydrate, tungstophosphoric acid, 12-tungstophosphoric acid hydrate, phosphoric acid dodecakis tungsten trioxide hydrate, iuaxea, aronis24073, phosphotungstic acid hydrate, reagent grade, phosphotungstic acid hydrate, for microscopy, phosphotungstic acid hydrate, p.a, phosphotungstic acid hydrate, saj special grade
PubChem CID 16212977
IUPAC-namn 12-Tungstofosfathydrat
LEDER O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.OP(O)(O)=O
Specifikationer
Färg Vitt
Smältpunkt ∼95 °C
Kvantitet 25 g
Fysisk form Kristallint pulver
Löslighetsinformation Lösligt i vatten (1 g/10 ml), alkohol och eter.
Formel vikt 2880.2 (anhyd)
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.