Beskrivning
- Fosfovolframsyra används inom histologi som en komponent för färgning av cellprover.
- Det är en vanlig negativ färg för virus, nerver, polysackarider och andra biologiska vävnadsmaterial för avbildning med ett transmissionselektronmikroskop.
- Fosfovolframsyra har använts för att fälla ut olika typer av färgämnen som sjöar.
Specifications
Specifications
| Färg | Vitt |
| Smältpunkt | ∼95 °C |
| Kvantitet | 500 g |
| Fysisk form | Kristallint pulver |
| Löslighetsinformation | Lösligt i vatten (1 g/10 ml), alkohol och eter. |
| Formel vikt | 2880.2 (anhyd) |
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.