Läs mer
Fosfovolframsyrahydrat, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11359247
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11359247 100 g 100g
11349247 25 g 25g
11369247 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11359247 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040116.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 12067-99-1 | P2O5·24WO3·xH2O
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Fosfovolframsyra används som en katalysator för hydrolys av propen för att framställa 2-propanol. Det är också involverat i heterogen katalysreaktion för att framställa propen från 2-propanol och metanol från kolväten. Den är etanolhaltig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12067-99-1
MDL-nummer MFCD00041964
Synonym Tungstophosphoric acid
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phosphotungstic acid hydrate
Färg Vitt
Odör Luktfri
Kvantitet 100 g
Molekylformel P2O5·24WO3·xH2O
Fysisk form Pulver
UN-nummer UN3260
Merck Index 14,7364
Löslighetsinformation Soluble in water, alcohol and ether
Formel vikt 5706.35 (Anhydrous)
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phosphotungstic acid hydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.