Läs mer
Fosfhotungstisk syrahydrat
Produktkod. 11369247
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11369247 500 g 500g
11349247 25 g 25g
11359247 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11369247 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040116.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
CAS: 12067-99-1 | P2O5·24WO3·xH2O
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Fosfovolframsyra används som en katalysator för hydrolys av propen för att framställa 2-propanol. Det är också involverat i heterogen katalysreaktion för att framställa propen från 2-propanol och metanol från kolväten. Dess etanollösning används inom biologi såväl som för att fälla ut proteiner. Det används för att fälla ut olika typer av färgämnen såsom basfärgämnen och trifenylmetanfärgämnen. Inom histologi används det för färgning av cellprover. Det används i den gravimetriska analysen av kalium i analytisk kemi.
Löslighet
Löslig i vatten, alkohol och eter.
Noter
Inkompatibel med starka baser, starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12067-99-1
MDL-nummer MFCD00041964
Synonym Tungstophosphoric acid
Specifikationer
Utseende Vitt till off-white pulver
Kemiskt namn eller material Phosphotungstic acid hydrate
Färg Vitt
Odör Luktfritt
Molekylformel P2O5·24WO3·xH2O
Kvantitet 500 g
Fysisk form Pulver
Löslighetsinformation Löslig i vatten, alkohol och eter
Formel vikt 5706.35 (Vattenfattig)
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.