Läs mer
Phosphotungstic Acid, n-Hydrate, Crystal, BAKER ANALYZED™ Reagent, J.T. Baker™
Produktkod. 15558064 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
125 g
Förpackning:
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15558064 125 g Poly Bottle Varje
1 options
Produktkod. 15558064 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 289104
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phosphotungstic Acid
Namnnotering n-Hydrate
CAS 12067-99-1
Förpackning Poly Bottle
Densitet 1L = 2.13kg
Kvantitet 125 g
Molekylformel P2O5·24WO3·nH2O
Fysisk form Crystals
Kvalitet BAKER ANALYZED™ Reagent