Läs mer
UVP Photodoc-It bildsystem
Beskrivning
- DigiCam färgkamera med 16 megapixel upplösning
- Lätt, kompakt huva ger en kompakt mörkrumsmiljö, huven inkluderar nu ett nytt UV-blockerande tittarfönster
- Bänk UV-transilluminator levererar bakgrundsbelyst UV; välj bland flera bänkmodeller
- Färgskrivaren genererar omedelbart 4 tum. x 6 tum. låg kostnad, laboratoriekvalitet färgutskrifter
- Ethidium bromidfilter för fluorescerande färgade geler
- Kombinationslås säkrar kameran i mörkrummet
- Belys färgade geler med UV-fluorescensen från den kompakta UV-transilluminatorn
- Ethidium bromidemissionsfilter, placerat inuti huven, är lätt utbytbart mot andra filtertyper
- Fånga lysande färgbilder med den högupplösta, megapixel digitala färgkameran
- Visa bilder genom visningsfönstret
- Spara bilder på minneskortet (minst 4GM) eller skriv omedelbart ut bilder på fotoskrivaren av laboratoriekvalitet som medföljer systemet
- Kameran kan anslutas till en PC med en USB kabel (ingår ej) för överföring av bilder
- Välj bland flera Bänk UV-transilluminatorer:
- M-20V: 302nm UV, 20x20cm filter
- LM-20, 302/365nm UV, 20x20cm filter
- M-26V, 302nm UV, 21x26cm filter
- LM-26, 302/365nm UV, 21x26cm filter
Specifikationer
Specifikationer
| Spänning | 230 V |
| Filtertyp | EtBr Röd |
| För användning med (utrustning) | Transilluminator |
| Inkluderar | Kamera, motorhuv, emissionsfilter, transilluminator, färgskrivare, bläck, papper, kombinationslås |
| Transilluminator | M-26 Transilluminator |
| Våglängd | 302nm |
| Kameratyp | Digital, 16 MP |
| Huva typ | 432 x 337 x 241mm |
| För användning med (applikation) | Fluorescensavbildning |
| Produkttyp | Gelavbildningdsystem |