Läs mer
WTW™ pHotoFlex™ Bärbar fotometer med pH och grumlighet
Produktkod. 10192132
Change view
Höjd (metrisk):
117,3 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
10192132 117,3 mm Varje
1 options
Produktkod. 10192132 Leverantör WTW™ Leverantörsnummer 251110
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 10-11-2026
En unik kombination av fotometrisk, elektrokemisk pH- och turbiditetsmätning med labbprecision
Med sin unika kombination av fotometrisk, elektrokemisk pH- och turbiditetsmätning med labbprecision, pHotoFlex™ Turb är den mest mångsidiga mätaren för omfattande arbete - från miljö- och processövervakning på bytesplatser, via fiskkläckningsanläggningar hela vägen till dricksvattenanalys och övervakning av hälsokontor och servicelabb. Den energieffektiva LED-optiken med 6 våglängder och en smart adapter för en mängd olika applikationer med 16 och 28 mm kyvetter möjliggör mätning av den minsta koncentrationen med mer än 150 program för standardparametrar, specialmetoder och färgning. Det finns ett stort urval av testset med particertifierade kyvetter hela vägen till ekonomiska pulverreagenser tillgängliga. En lista med favoriter för de mest använda testerna, prov-ID-nummer och mer än 3 000 mätningar per batteriset underlättar fältmätningar. Den integrerade pH-funktionen är en komplett elektrokemisk pH-mätning av pH 0-16 med automatisk buffertigenkänning (TEC/NIST) genom att använda den omfattande WTW urval av pH-mätningskedjor. Temperaturkompenseringen sker automatiskt inom de tillåtna mätområdena från -5 … 100° C. De WTW MultiCal™ rutinen tillåter automatisk kalibrering med upp till 3 kalibreringspunkter. eller fältanvändning, det finns till exempel den underhållsfria SenTix™ 41 rekommenderas, för precisionsmätningar i labbet, glaselektroden SenTix™ 81 används ofta. PhotoFlex ™Turb har också en infraröd ljuskälla (IR) för nefelometrisk turbiditetsmätning (90° ) enligt DIN 27027 / ISO 7027. I kombination med det långsiktiga stabila AMCO Clear™ standard, högsta möjliga precision garanteras även för det känsliga dricksvattenområdet. Den valfria PC-mjukvaran LSdata erbjuder en GLP-kompatibel datautvärdering med datafilter och tillåter inmatning av upp till 100 användardefinierade program, beräknar dessa automatiskt som metoder och sparar dem i pHotoFlex™ . För bekväm användning i fält finns ett fodral, inklusive pH-sonden SenTix™ 41 och grumlighetsstandarder som ett mobilt labb med arbetsyta och förvaringsfack samt en mängd tillbehör, såsom pH-standarder, stativ, pipetter och utbytesbatterier. För labbanvändning kan fotometern användas tillsammans med en LabStation (tillval) med platstillförd ström och försedd med en extern streckkodsläsare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Visningstyp LED
För användning med (applikation) Miljöövervakning, vattenrening, dryckesindustri, vinindustri, processkontroll, multiparameterapplikationer för fotometri, pH och grumlighet
Höjd (engelska) 4,62 tum.
Höjd (metrisk) 117,3 mm
Längd (engelska) 9,25 tum.
Inkluderar Fullständiga elektrokemiska pH-funktioner och integrerad IR-turbiditetsmätning enl. DIN/ISO med ca. 200 program och 100 användardefinierade program, 1000 datamängder
Längd (metrisk) 234.9 mm
Våglängd 436, 517, 557, 594, 610, 690, 860nm
Bredd (metrisk) 85.5 mm
Bredd (engelska) 3,37 tum.