Läs mer
WTW™ pHotoFlex™ Bärbar fotometer med pH
Produktkod. 10435992
Change view
Höjd (metrisk):
117,3 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
10435992 117,3 mm Varje
1 options
Produktkod. 10435992 Leverantör WTW™ Leverantörsnummer 251100
I lager
En unik multiparameterfunktion för fotometri och elektrokemisk pH-mätning
Med sin unika multiparameterfunktion för fotometri och elektrokemisk pH-mätning, pHotoFlex™ pH visar sin styrka med mer komplexa uppgifter inom miljöförvaltning, såsom riktlinjer för vattenramverk, under processövervakning med byte av anläggningar och för fiskkläckerier genom att bestämma NH3 och CO2: Den energieffektiva LED-optiken med 6 våglängder och en captive-adapter för mångsidiga applikationer med 16 och 28 kyvetter möjliggör mätning av de minsta koncentrationerna med mer än 180 program för standardparametrar och färgning. En lista med favoriter för de mest använda testerna, prov-ID-nummer och mer än 3 000 mätningar per batteriset underlättar fältmätningar. Den integrerade pH-funktionen är en komplett elektrokemisk pH-mätning av pH 0-16 med automatisk buffertigenkänning (TEC/NIST) genom att använda den omfattande WTW urval av pH-mätningskedjor. Temperaturkompenseringen sker automatiskt inom de tillåtna mätområdena från -5 … 100° C. De WTW MultiCal™ rutinen tillåter automatisk kalibrering med upp till 3 kalibreringspunkter. För fältbruk finns det till exempel den underhållsfria SenTix™ 41 rekommenderas, för precisionsmätningar i labbet, glaselektroden SenTix™ 81 används ofta. Den valfria PC-mjukvaran LSdata erbjuder GLP-kompatibel datautvärdering med datafilter och tillåter inmatning av upp till 100 användardefinierade program, beräknar dessa automatiskt som metoder och sparar dem i pHotoFlex™ . För bekväm användning i fält finns ett fodral, inklusive pH-sonden, tillgänglig SenTix™ 41 som ett mobilt labb med arbetsyta och förvaringsfack samt en mängd tillbehör, såsom pH-standarder, stativ, pipetter och utbytesbatterier. För labbanvändning kan fotometern användas tillsammans med en LabStation (tillval) med platstillförd ström och försedd med en extern streckkodsläsare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Visningstyp LED
För användning med (applikation) Miljöövervakning, vattenrening, dryckesindustri, vinindustri, processkontroll, multiparameterapplikationer för fotometri, pH och grumlighet
Höjd (engelska) 4,62 tum.
Höjd (metrisk) 117,3 mm
Längd (engelska) 9,25 tum.
Inkluderar Cirka 200 program och 100 användardefinierade program, 1000 datamängder och fullständiga elektrokemiska pH-funktioner
Längd (metrisk) 234.9 mm
Våglängd 436, 517, 557, 594, 610, 690nm
Bredd (metrisk) 85.5 mm
Bredd (engelska) 3,37 tum.