Läs mer
WTW™ pHotoFlex™ Turb Uppsättning
Beskrivning
- Inkluderar en infraröd ljuskälla för nefelometrisk grumlighetsmätning
- Enl. till DIN 27027/ISO 7027
- Precisionen är jämförbar med laboratorieinstrument för grumlighetsmätning
- Tillsammans med AMCO Clear™ standarder ges högsta precision för känslig testning av dricksvatten
- Integrerad pH-mätning
- Automatisk temperaturkompensation
- Fältväska ger ett fältlaboratorium med en integrerad bricka för att hålla fotometer, kyvetter, mätbägare och ett stativ för pH-elektroden SenTix™ 41
- LSdata för bekväm datahantering och definition av användardefinierade metoder
- 100 användardefinierade metoder
- Datalagring för 1000 datamängder
- 0 till 16 pH-intervall
- 0 till 1100 NTU/FNU grumlighetsområde
- RS 232-gränssnitt, USB via valfri adapter
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | CombiCheck COD Kemiskt syrebehov O 2 cell testkit |
| Noggrannhet | < 2nm våglängdsnoggrannhet, 0,005 abs. reproducerbarhet; ±0,01 pH; 0,01 NTU/FNU eller+ 2% av det uppmätta värdet |
| För användning med (applikation) | Vattenanalys och rutinmätning, pH och turbiditetsmätning |
| Inkluderar | Fältväska med fack för att hålla instrument, kalibreringsstandardsats, LSdata och tillbehör |
| Ljuskälla | LED |
| Våglängd | 436, 517, 557, 594, 610, 690,+ 860 |