Läs mer
Buerkle™ Tvåvägsventiler
Produktkod. 10180811
Change view
Material:
PVDF
Polypropen
Polypropen, polyeten
För användning med:
11 till 13 mm dia. Slang
5 till 7 mm dia. Slang
7 till 9 mm dia. Slang
9 till 11 mm dia. Slang
Total bredd (metrisk):
4 mm
6 mm
8 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material För användning med Total bredd (metrisk) Förpackningsstorlek
10180811 Polypropen, polyeten 9 till 11 mm dia. Slang 8 mm Varje
10558871 PVDF 5 till 7 mm dia. Slang 4 mm Varje
10529451 Polypropen, polyeten 5 till 7 mm dia. Slang 4 mm Varje
10272231 PVDF 7 till 9 mm dia. Slang 6 mm Varje
10479472 Polypropen, polyeten 7 till 9 mm dia. Slang 6 mm Varje
10599392 PVDF 9 till 11 mm dia. Slang 8 mm Varje
10606295 PVDF 11 till 13 mm dia. Slang 8 mm Varje
10606105 Polypropen 11 till 13 mm dia. Slang 8 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10180811 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 86050100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    109.26 SEK
    100.71 SEK / Paket med 1
    Save 8.55 SEK
    7% Av
I lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Tvåvägsventiler används för överföring av vätskor eller gaser för att frigöra flödet, blockera det eller ändra dess riktning.
  • För överföring av vätskor eller gaser för att frigöra flödet, blockera det eller ändra dess riktning
  • PVDF: utmärkt kemisk resistens, transparent, lämplig för livsmedel
  • PP/PE: för industriellt bruk, röd/vit
  • Drifttemperatur: PVDF +0 upp till +40° C, PP/PE +5 upp till +40° C
  • Tålig mot kompression max. 1 bar
  • Med monteringsplatta för enkel installation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
För användning med 9 till 11 mm dia. Slang
Inkluderar Monteringsplatta
Max. Driftstemperatur (metrisk) 40 °C
Material Polypropen, polyeten
Min. Driftstemperatur (metrisk) 5 °C
Total bredd (metrisk) 8 mm
Typ 2-vägsventil
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.