Läs mer
Buerkle™ Tvåvägsventiler
Produktkod. 10558871
Change view
Material:
PVDF
Polypropen
Polypropen, polyeten
För användning med:
11 till 13 mm dia. Slang
5 till 7 mm dia. Slang
7 till 9 mm dia. Slang
9 till 11 mm dia. Slang
Total bredd (metrisk):
4 mm
6 mm
8 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material För användning med Total bredd (metrisk) unitSize
10558871 PVDF 5 till 7 mm dia. Slang 4 mm Varje
10529451 Polypropen, polyeten 5 till 7 mm dia. Slang 4 mm Varje
10272231 PVDF 7 till 9 mm dia. Slang 6 mm Varje
10479472 Polypropen, polyeten 7 till 9 mm dia. Slang 6 mm Varje
10180811 Polypropen, polyeten 9 till 11 mm dia. Slang 8 mm Varje
10599392 PVDF 9 till 11 mm dia. Slang 8 mm Varje
10606295 PVDF 11 till 13 mm dia. Slang 8 mm Varje
10606105 Polypropen 11 till 13 mm dia. Slang 8 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 10558871 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 86070060
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tvåvägsventiler används för överföring av vätskor eller gaser för att frigöra flödet, blockera det eller ändra dess riktning.
  • För överföring av vätskor eller gaser för att frigöra flödet, blockera det eller ändra dess riktning
  • PVDF: utmärkt kemisk resistens, transparent, lämplig för livsmedel
  • PP/PE: för industriellt bruk, röd/vit
  • Drifttemperatur: PVDF +0 upp till +40° C, PP/PE +5 upp till +40° C
  • Tålig mot kompression max. 1 bar
  • Med monteringsplatta för enkel installation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med 5 till 7 mm dia. Slang
Inkluderar Monteringsplatta
Max. Driftstemperatur (metrisk) 40 °C
Material PVDF
Min. Driftstemperatur (metrisk) 0 °C
Total bredd (metrisk) 4 mm
Typ 2-vägsventil