Läs mer
Buerkle™ Tvåvägsventiler
Produktkod. 10606105
Material:
PVDF
Polypropen
Polypropen, polyeten
För användning med:
11 till 13 mm dia. Slang
5 till 7 mm dia. Slang
7 till 9 mm dia. Slang
9 till 11 mm dia. Slang
Total bredd (metrisk):
4 mm
6 mm
8 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10606105
Brand: Buerkle™ 86050120
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tvåvägsventiler används för överföring av vätskor eller gaser för att frigöra flödet, blockera det eller ändra dess riktning.
  • För överföring av vätskor eller gaser för att frigöra flödet, blockera det eller ändra dess riktning
  • PVDF: utmärkt kemisk resistens, transparent, lämplig för livsmedel
  • PP/PE: för industriellt bruk, röd/vit
  • Drifttemperatur: PVDF +0 upp till +40° C, PP/PE +5 upp till +40° C
  • Tålig mot kompression max. 1 bar
  • Med monteringsplatta för enkel installation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Röd/Vit
För användning med 11 till 13 mm dia. Slang
Inkluderar Monteringsplatta
Max. Driftstemperatur (metrisk) 40 °C
Material Polypropen
Min. Driftstemperatur (metrisk) 5 °C
Total bredd (metrisk) 8 mm
Motståndsegenskaper 1 bar
Typ 2-vägsventil
Bredd (metrisk) 8 mm
Maximalt tryck 1 bar