Läs mer
Brady™ Fotoluminescerande golvmarkeringspil
Produktkod. 11746875
Förpackningsstorlek:
1 paket
Produktkod. 11746875
Brand: Brady™ 263387
Bara null kvar
Specifikationer
Alternativt artikelnummer FOTOLPIL DISCS-HI
Material Styvt fotoluminescerande aluminium
Kvantitet 10/Pk.
Diameter (metrisk) 95 mm
Tjocklek 0.60 mm
Temperaturområde (metriskt) -40° C-110° C
Produkttyp Golvmarkeringspil (fotoluminescerande)