Specifikationer
| Alternativt artikelnummer | FOTOLPILLAYOUT 2 |
| Kvantitet | 20/Pk. |
| Höjd (metrisk) | 18 mm |
| Bredd (metrisk) | 27 mm |
| Visad text | Vid pil |
| Produkttyp | Markeringspil (fotoluminescerande) |
| Färg | Fotoluminescerande |