Läs mer
Brady™ BradyGlo™ Fotoluminescerande polyester Glow-in-the-dark Arrow Tape
Produktkod. 11781665
Change view
Bredd (metrisk):
50,8 mm
76,2 mm
Form:
Pil
V-formad
Förpackningsstorlek:
1 rulle
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk) Form unitSize
11781665 76,2 mm Pil 1 rulle
11771665 50,8 mm Pil 1 rulle
11751665 50,8 mm V-formad 1 rulle
11761665 76,2 mm V-formad 1 rulle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11781665 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 090974
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
BradyGlo™ B-324 pilband överskrider ASTM E 2072-00 standardspecifikationer samt standarder för 10+ timmars glödkrav.
  • BradyGlo™ B-324 pilband överskrider ASTM E 2072-00 standardspecifikationer samt följande standarder för 10+ timmars glödkrav: ASTM/E162/E648/E662, SMP800C, IMO-upplösning A. 752(18), ISO/CD 15370, PSPA Standard 002 Part 2 1993 Class A Rev. 2: 09/99, DIN 67 510, Parts 1-4, NFPA 101 Life Safety Code 2000 7.10.7.2, OSHA 1910.37 och Lloyd's register Cert. 01/6007
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM E –2072-00 / ASTM E –2073-00, ASTM E-162, ASTM E-648, ASTM E-662, IMO Resolution A.752(18), ISO/CD 15370, Marine Safety Committee MSC.27(61), DIN 67 510 (Parts 1 - 4) och PSPA Standard 002 Part 2
Beskrivning Glow-in-the-dark piltejp - Pil-stil
Typ av lim Permanent akryl, Tryckkänslig, Permanent
Beläggning None
Färg Grön på fotoluminescerande
Visa Blank
Avsluta Matte
Formatera Roll
Material Polyester
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik None
Produkttyp Fotoluminescerande tejp
Sterilitet Non-sterile
För användning med (applikation) För utgångs- och riktningsskyltar, identifiering av brandlarm och släckare, låga utträdesvägsmarkeringar och riktningssystem för utrymnings- eller evakueringsvägar. Rekommenderad användning av fotoluminescerande säkerhetsmärkningar
Glans 60° 121 Gardner-enheter
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Antal per förpackning 1 rulle
Kvantitet 1 st
Form Pil
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +176 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +80 °C
Tjocklek (engelska) 0,0079 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.201 mm
Mått (L x B) 4.57 m x 76.20 mm
Längd (engelska) 5 yd.
Längd (metrisk) 4.57 m
Bredd (engelska) 3 tum
Bredd (metrisk) 76,2 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 3 tum
Höjd (engelska) 0,31 tum.
Höjd (metrisk) 8 mm
Alternativt artikelnummer B324 3 tum. X5YD GRN/GLO PILTEJP