Läs mer
Brady™ BradyGlo™ Fotoluminescerande polyester Glow-in-the-dark Arrow Tape
Bredd (metrisk):
50.8 mm
76.2 mm
Form:
Pil
V-formad
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Beskrivning
- BradyGlo™ B-324 pilband överskrider ASTM E 2072-00 standardspecifikationer samt följande standarder för 10+ timmars glödkrav: ASTM/E162/E648/E662, SMP800C, IMO-upplösning A. 752(18), ISO/CD 15370, PSPA Standard 002 Part 2 1993 Class A Rev. 2: 09/99, DIN 67 510, Parts 1-4, NFPA 101 Life Safety Code 2000 7.10.7.2, OSHA 1910.37 och Lloyd's register Cert. 01/6007
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ASTM E –2072-00 / ASTM E –2073-00, ASTM E-162, ASTM E-648, ASTM E-662, IMO Resolution A.752(18), ISO/CD 15370, Marine Safety Committee MSC.27(61), DIN 67 510 (Parts 1 - 4) och PSPA Standard 002 Part 2 |
| Beskrivning | Glow-in-the-dark piltejp - Pil-stil |
| Typ av lim | Permanent akryl, Tryckkänslig, Permanent |
| Beläggning | None |
| Färg | Grön på fotoluminescerande |
| Visa | Blank |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Roll |
| Material | Polyester |
| Utskrivbara sidor | Single-side Printable |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Brady™ BradyGlo™ Fotoluminescerande polyester Glow-in-the-dark Arrow Tape >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering