Läs mer
Brady™ BradyGlo™ Fotoluminescerande polyester Glow-in-the-dark varningstejp
Produktkod. 11701965
Change view
Bredd (metrisk):
25,4 mm
50,8 mm
Förpackningsstorlek:
1 rulle
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk) unitSize
11701965 50,8 mm 1 rulle
11791955 25,4 mm 1 rulle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11701965 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 224072
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
BradyGlo™ B-324 Varningstejp överskrider ASTM E 2072-00 standardspecifikationer och standarder för 10+ timmars glödkrav.
  • Överskrider ASTM E 2072-00 standardspecifikationer samt följande standarder för 10+ timmars glödkrav: ASTM/E162/E648/E662, SMP800C, IMO-upplösning A. 752(18), ISO/CD 15370, PSPA Standard 002 Part 2 1993 Class A Rev. 2: 09/99, DIN 67 510, Parts 1-4, NFPA 101 Life Safety Code 2000 7.10.7.2, OSHA 1910.37 och Lloyd's register Cert. 01/6007
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM E –2072-00 / ASTM E –2073-00, ASTM E-162, ASTM E-648, ASTM E-662, IMO Resolution A.752(18), ISO/CD 15370, Marine Safety Committee MSC.27(61), DIN 67 510 (Parts 1 - 4) och PSPA Standard 002 Part 2
Beskrivning Glöd-i-mörkret varningstejp
Typ av lim Permanent akryl, Tryckkänslig, Permanent
Beläggning None
Färg Fotoluminescerande
Visa Blank
Avsluta Matte
Formatera Roll
Material Polyester
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik None
Produkttyp Fotoluminescerande tejp
Sterilitet Non-sterile
För användning med (applikation) För utgångs- och riktningsskyltar, identifiering av brandlarm och släckare, låga utträdesvägsmarkeringar och riktningssystem för utrymnings- eller evakueringsvägar. Rekommenderad användning av fotoluminescerande säkerhetsmärkningar
Glans 60° 121 Gardner-enheter
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40° C
Antal per förpackning 1 rulle
Kvantitet 1 st
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +176 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +80 °C
Tjocklek (engelska) 0,0079 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.201 mm
Mått (LxB) 9.14 m x 50.80 mm
Längd (engelska) 10 yd.
Längd (metrisk) 9.14 m
Bredd (engelska) 2 tum
Bredd (metrisk) 50,8 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 2 tum
Höjd (engelska) 1,02 harts
Höjd (metrisk) 26 mm