Läs mer
Brady™ BradyGlo™ Fotoluminescerande polyester Glow-in-the-dark varningstejp
Produktkod. 11791955 Handla allt Brady Produkter
Change view
Bredd (metrisk):
25,4 mm
50,8 mm
Förpackningsstorlek:
1 rulle
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk) Förpackningsstorlek
11791955 25,4 mm 1 rulle
11701965 50,8 mm 1 rulle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11791955 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 224071
I lager
BradyGlo™ B-324 Varningstejp överskrider ASTM E 2072-00 standardspecifikationer och standarder för 10+ timmars glödkrav.
  • Överskrider ASTM E 2072-00 standardspecifikationer samt följande standarder för 10+ timmars glödkrav: ASTM/E162/E648/E662, SMP800C, IMO-upplösning A. 752(18), ISO/CD 15370, PSPA Standard 002 Part 2 1993 Class A Rev. 2: 09/99, DIN 67 510, Parts 1-4, NFPA 101 Life Safety Code 2000 7.10.7.2, OSHA 1910.37 och Lloyd's register Cert. 01/6007
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM E –2072-00 / ASTM E –2073-00, ASTM E-162, ASTM E-648, ASTM E-662, IMO Resolution A.752(18), ISO/CD 15370, Marine Safety Committee MSC.27(61), DIN 67 510 (Parts 1 - 4) och PSPA Standard 002 Part 2
Beskrivning Glöd-i-mörkret varningstejp
Typ av lim Akryl, Tryckkänslig, Permanent
Beläggning Hold (Håll)
Färg Fotoluminescerande
Visa Blank
Avsluta Matt
Formatera Rulla
Material Polyester
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Hold (Håll)
Produkttyp Fotoluminescerande tejp
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) För utgångs- och riktningsskyltar, identifiering av brandlarm och släckare, låga utträdesvägsmarkeringar och riktningssystem för utrymnings- eller evakueringsvägar. Rekommenderad användning av fotoluminescerande säkerhetsmärkningar
Glans 60° 121 Gardner-enheter
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Antal per förpackning 1 rulle
Kvantitet 1 st
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +176 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +80 °C
Tjocklek (engelska) 0,0079 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.201 mm
Mått (L x B) 9.14 m x 25.40 mm
Längd (engelska) 10 yd.
Längd (metrisk) 9.14 m
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 25,4 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 1 tum
Höjd (engelska) 0,63 tum.
Höjd (metrisk) 16 mm
Alternativt artikelnummer LJUSTEJP W25MMXL9.1M