Läs mer
Brady™ Fotoluminescerande självhäftande prickar
Produktkod. 11761316
Change view
Diameter (metrisk):
16 mm
25 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 15
Paket med 40
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) unitSize
11761316 16 mm Paket med 40
11766915 25 mm Paket med 15
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11761316 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 263382
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa fotoluminescerande självhäftande prickar för att markera allt som är viktigt att lokalisera, särskilt i totalt mörker.
  • Använd dessa fotoluminescerande prickar för att markera allt som är viktigt att lokalisera, särskilt i totalt mörker.
Specifikationer
Beskrivning Fotoluminescerande enskilda prickar (självhäftande)
Typ av lim Självhäftande
Beläggning Hold (Håll)
Färg Fotoluminescerande
Visa Blank
Avsluta Matt
Formatera Etikett
Material Polyester
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Hold (Håll)
Produkttyp Fotoluminescerande tejp
Sterilitet Icke-steril
Antal per förpackning 40 stycken/kort
Kvantitet 40 Pk.
Form Rund
Mått (L x B) 16 x 16 mm
Längd (engelska) 1,6 tum
Bredd (engelska) 1,6 tum
Bredd (metrisk) 16.00 mm
Diameter (engelska) 0,63 tum.
Diameter (metrisk) 16 mm
Vikt (metrisk) 0.01 kg
Alternativt artikelnummer FOTOL-SKIVOR-DIA 1,6