Läs mer
Lovibond™ Fotometercell
Produktkod. 13576670
Kvantitet:
5 Pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 13576670
Brand: Lovibond™ 197629
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lovibond Fotometercell, Höjd: 48mm, Inkluderar: Med lock, Antal: 5Pack
Specifikationer
Typ Fotometercell
Inkluderar Med lock
Kvantitet 5 Pack
Höjd (metrisk) 48 mm