Läs mer
Cole-Parmer™ FF-200D-I Ekonomisk flamfotometer
Produktkod. 11485059
Change view
Typ:
Photometer Flame of Industry
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
11485059 Photometer Flame of Industry Varje
1 options
Produktkod. 11485059 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 8305505
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53935.00 SEK
    48872.71 SEK / Paket med 1
    Save 5062.29 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Den ekonomiska flamfotometern FF-200D-I med automatisk gasavstängningsfunktion säkerställer operatörens säkerhet.
  • Enheten levereras med filtren Na+ , K+ , Li+ , Ca+ och Ba+ .
  • Låg temperatur och enkel kanal.
  • Använd denna ekonomiska flamfotometer för rutinmässiga bestämningar av natrium och kalium i industriella och pedagogiska användningsområden.
  • Fin- och grovjusteringskontrollerna ger exakta mätningar varje gång.
  • För säkerhets skull aktiveras en automatisk gasavstängningsmekanism om lågan släcks av misstag.
Specifikationer
Spänning 230 VAC
Frekvens 50/60 Hz
Typ Photometer Flame of Industry