Läs mer
Lovibond™ Tintometer™ Photometer-System PC MultiDirect
Beskrivning
- Dual Beam Technology och interferensfilter för högsta noggrannhet
- Ett brett utbud av förprogrammerade metoder
- Långtidsstabila lysdioder som ljuskällor
- Uppdatering av nya metoder och språk via Internet (gratis)
- Gränssnitt
- Minne för 1000 datamängder
- Mobil
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Photometer-System PC Multidirect |
| Visningstyp | LED |
| För användning med (applikation) | Avloppsvatten, dricksvatten, industriellt processvatten, vetenskapliga tillämpningar, statliga och privata laboratorier, universitet och forskningscentra, mobila applikationer |