Läs mer
Palintest™ Photometer Tablet Reagens
Räckvidd:
0 till 0,5 mg/L
0 till 1,5 mg/L
0 till 100 mg/l
0 till 2,5 mg/l
0 till 20 mg/l
0 till 250 mg/L
0 till 500 mg/L
2,5 till 2 mg/l
Typ:
Alkalinitet Total (Alkaphot) Test Kit
Fluortestsats
Klor HR Test Kit
Klordioxid HR-testkit
Klordioxid LR-testkit
Molybdat HR-testkit
Organofosfonat (OP) testkit
Sulfidtestsats
Förpackningsstorlek:
50 tester
Paket med 50
Varje
Beskrivning
- Convenient tablet form.
- Easy to use.
- Available for a variety of water testing needs.
Specifikationer
Specifikationer
| Antal tester | 50 |
| Kvantitet | 50/Pk. |
| Räckvidd | 0 till 20 mg/l |
| Tillräckligt för | 50 Tests |
| Typ | Organofosfonat (OP) testkit |