Läs mer
Lovibond™ Fotometritestreagens
Produktkod. 11392510
Kvantitet:
100 pack
15 ml
Typ:
Triazolreagens, F25
Urea-reagens 2
Förpackningsstorlek:
15ml
Paket med 100
Varje
Produktkod. 11392510
Brand: Lovibond™ 459300
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Lovibond™ Fotometritestreagens tillverkas under noggrant kontrollerade förhållanden för att upprätthålla högsta kvalitetsstandarder.
  • Högsta kvalitetsproduktionsstandard
  • Maximal noggrannhet
Especificaciones
Formatera Vätska
Kvantitet 15 ml
Typ Urea-reagens 2
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado