Läs mer
Lovibond™ Fotometritestreagens
Produktkod. 11392510
Kvantitet:
100 pack
15 ml
Typ:
Triazolreagens, F25
Urea-reagens 2
Unit Size:
15ml
Paket med 100
Varje
Product Code. 11392510
Brand: Lovibond™ 459300
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Lovibond™ Fotometritestreagens tillverkas under noggrant kontrollerade förhållanden för att upprätthålla högsta kvalitetsstandarder.
  • Högsta kvalitetsproduktionsstandard
  • Maximal noggrannhet
Specifications
Formatera Vätska
Kvantitet 15 ml
Typ Urea-reagens 2