Läs mer
Lovibond™ Fotometritestreagens
Kvantitet:
100 pack
15 ml
Typ:
Triazolreagens, F25
Urea-reagens 2
Förpackningsstorlek:
15ml
Paket med 100
Varje
Beskrivning
- Högsta kvalitetsproduktionsstandard
- Maximal noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 100 pack |
| Typ | Triazolreagens, F25 |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- X100 POWDER VARIO TRIAZOLE RGT POWDER PACK F25 .
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- EUH031-Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Innehåller: succinic acid, disodium disulphite