Läs mer
Phoxim 1000 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30328473
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30328473 1 ml
1 options
Produktkod. 30328473 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA16150000AC1000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phoxim
CAS 14816-18-3
Analyt- eller komponentnamn Phoxim
Frakt skick +20°C
Molekylformel C12 H15 N2 O3 P S
Koncentration 1000 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Phosphorothioic acid, O-[(cyanophenylmethylene)azanyl] O,O-diethyl ester (ACI), 3,5-Dioxa-6-aza-4-phosphaoct-6-ene-8-nitrile, 4-ethoxy-7-phenyl-, 4-sulfide (9CI), Glyoxylonitrile, phenyl-, oxime O,O-diethyl phosphorothioate (8CI), Phosphorothioic acid, O,O-diethyl ester, O-[(α-cyanobenzylidene)amino] deriv. (8CI), B 77488, Basileum SI, Basileum SI 84, Basileum SI 84EC, BAY 5621, BAY 77488, Bayer 5621, Bayer 77488, Baythion, Benzoyl cyanide O-(diethoxyphosphinothioyl)oxime, Folaton, Jiubaojing, O,O-Diethyl O-(α-cyanobenzylideneamino) phosphorothioate, Phenylglyoxylonitrile oxime O,O-diethyl phosphorothioate, Sebacil, Tomiguard PE 50, Toyothion, Valexon, Volaton, Volaton bjdse 20, Xylasan VL
InChI formel InChI=1S/C12H15N2O3PS/c1-3-15-18(19,16-4-2)17-14-12(10-13)11-8-6-5-7-9-11/h5-9H,3-4H2,1-2H3/b14-12-
LEDER CCOP(=S)(OCC)O\N=C(\C#N)/c1ccccc1
IUPAC-namn (E)-N-diethoxyphosphinothioyloxybenzenecarboximidoyl cyanide
Lösningsmedel eller matris Acetone
Molekylvikt (g/mol) 298.3
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 298.0541 g/mol