Läs mer
Molecular Probes™ pHrodo™ AM Variety Pack
Kvantitet:
1 Kit
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Beskrivning
Mät och kvantifiera intracellulärt pH med pHrodo AM Variety Pack, som inkluderar pHrodo Röda och gröna AM-indikatorfärgämnen, fluorogena prober som korsar cellmembranet och förblir inom det intracellulära utrymmet vid klyvning av ospecifika esteraser.
De pHrodo AM Variety Pack innehåller en injektionsflaska vardera pHrodo Röd AM och pHrodo Gröna AM-indikatorfärgämnen, där varje flaska ger tillräckligt med reagensvolym för att testa en 96-brunnars platta. pHrodo Röd AM och pHrodo Gröna AM intracellulära pH-indikatorer är fluorogena prober som används för att mäta intracellulärt pH i levande celler. De är svagt fluorescerande vid neutralt pH, men ökar dramatiskt i ljusstyrka när pH minskar. Dessa reagens kan kvantifiera cellulärt cytosoliskt pH i intervallet 4 –9 med en pKa på∼ 6,5 och har excitations-/emissionsspektra på 560/585 nm (pHrodo Röd) och 509/533 nm (pHrodo Grön).
pHrodo Röd AM och pHrodo Gröna AM-färgämnen är fotostabila och lämpliga för användning i multiplexeringsexperiment; pHrodo Rött multiplex enkelt med en mängd olika blå, gröna och långt röda färgämnen och reportrar som GFP, Fuo-4, calcein, NucBlue , CellEvent Caspase 3/7 grön, Mitosox grön, och Mitotracker Deep Red, bland många andra. pHrodo Grönt färgämne kan enkelt multiplexeras med en mängd olika blå, röda och långt röda färgämnen som Mitosox Red, CellEvent Caspase 3/7 Röd, NucBlue , RFP:er och Mitotracker Deep Red, bland många andra. De pHrodo Röd och pHrodo Gröna färgämnen har modifierats med AM-estergrupper, vilket resulterar i en oladdad molekyl som kan tränga igenom cellmembran. Väl inne i cellen spjälkas de lipofila blockerande grupperna av ospecifika esteraser, vilket resulterar i en förening som hålls kvar i det intracellulära utrymmet. Fluorescensintensiteten hos sonden är då en indikator på intracellulärt pH. Efterföljande användning av den intracellulära pH-kalibreringsbufferten (kat.nr. P35379) gör att detta intracellulära pH kan kvantifieras.
pHrodo Röd AM och pHrodo Gröna AM intracellulära pH-indikatorer är kompatibla med olika plattformar, såsom traditionell fluorescensmikroskopi, screening med högt innehåll (HCS), flödescytometri och mikroplattbaserad fluorimetri eller screening med hög genomströmning (HTS). Dessa reagenser är också kompatibla med bredfälts- eller konfokala fluorescensmikroskop, flödescytometrar, fluorescerande plattläsare och höginnehållsinstrument.
De pHrodo AM Variety Pack innehåller en injektionsflaska vardera pHrodo Röd AM och pHrodo Gröna AM-indikatorfärgämnen, där varje flaska ger tillräckligt med reagensvolym för att testa en 96-brunnars platta. pHrodo Röd AM och pHrodo Gröna AM intracellulära pH-indikatorer är fluorogena prober som används för att mäta intracellulärt pH i levande celler. De är svagt fluorescerande vid neutralt pH, men ökar dramatiskt i ljusstyrka när pH minskar. Dessa reagens kan kvantifiera cellulärt cytosoliskt pH i intervallet 4 –9 med en pKa på∼ 6,5 och har excitations-/emissionsspektra på 560/585 nm (pHrodo Röd) och 509/533 nm (pHrodo Grön).
pHrodo Röd AM och pHrodo Gröna AM-färgämnen är fotostabila och lämpliga för användning i multiplexeringsexperiment; pHrodo Rött multiplex enkelt med en mängd olika blå, gröna och långt röda färgämnen och reportrar som GFP, Fuo-4, calcein, NucBlue , CellEvent Caspase 3/7 grön, Mitosox grön, och Mitotracker Deep Red, bland många andra. pHrodo Grönt färgämne kan enkelt multiplexeras med en mängd olika blå, röda och långt röda färgämnen som Mitosox Red, CellEvent Caspase 3/7 Röd, NucBlue , RFP:er och Mitotracker Deep Red, bland många andra. De pHrodo Röd och pHrodo Gröna färgämnen har modifierats med AM-estergrupper, vilket resulterar i en oladdad molekyl som kan tränga igenom cellmembran. Väl inne i cellen spjälkas de lipofila blockerande grupperna av ospecifika esteraser, vilket resulterar i en förening som hålls kvar i det intracellulära utrymmet. Fluorescensintensiteten hos sonden är då en indikator på intracellulärt pH. Efterföljande användning av den intracellulära pH-kalibreringsbufferten (kat.nr. P35379) gör att detta intracellulära pH kan kvantifieras.
pHrodo Röd AM och pHrodo Gröna AM intracellulära pH-indikatorer är kompatibla med olika plattformar, såsom traditionell fluorescensmikroskopi, screening med högt innehåll (HCS), flödescytometri och mikroplattbaserad fluorimetri eller screening med hög genomströmning (HTS). Dessa reagenser är också kompatibla med bredfälts- eller konfokala fluorescensmikroskop, flödescytometrar, fluorescerande plattläsare och höginnehållsinstrument.
Specifikationer
Specifikationer
| Cellpermeabilitet | Cellpermeant |
| Färg | Grön, Orange |
| Innehåll och lagring | Förvara vid 2 –8 °C, torka ut och skydda mot ljus. |
| Beskrivning | pHrodo™ AM Variety Pack |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (applikation) | Cellanalys |
| För användning med (utrustning) | Fluorescensmikroskop, Flödescytometer, Fluorometer, Instrument för högt innehållsanalys |
| Produkttyp | Fluorogen sond |
| Emission | Synlig |
| Form | Vätska |
| Visa mer |
Endast för forskning. Inte avsedd för human eller animalisk teurapeutisk eller diagnostisk användning