Läs mer
Invitrogen™ pHrodo™ Djupröda däggdjurs- och bakteriecellsmärkningssats
Produktkod. 17142534
Change view
Kvantitet:
1 kit
Produktkod. Kvantitet
17142534 1 kit
1 options
Produktkod. 17142534 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer P35357
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Utför antikroppsinternalisering, fagocytos och endocytosapplikationer med säkerhet och lätthet med de pH-känsliga, ljust fluorescerande färgämnena som finns i pHrodo iFL Röd och Grön mikroskala protein och pHrodo Djupröda märkningssatser för däggdjur och bakterieceller.
Upptäck enkelt antikroppsinternalisering, fagocytos och endocytos med pHrodo iFL Röd och Grön mikroskala protein och pHrodo Djupröda märkningssatser för däggdjur och bakterieceller. De pHrodo iFL Röd, pHrodo iFL Green, och pHrodo Deep Red färgämnen är icke-fluorescerande i neutrala miljöer men fluorescerar starkt i sura förhållanden. Detta möjliggör särskiljning av färgämnesbundna proteiner och antikroppar inom cellstrukturer såsom fagosomer och endosomer, eller fagocyterade kontra icke-fagocyterade celler.
De pHrodo iFL Red Microscale Protein Labeling Kit och pHrodo iFL Green Microscale Protein Labeling Kit tillhandahåller de reagenser som behövs för att enkelt märka tre mikroskala renade protein- eller antikroppsprover (–20 100μ g) med pHrodo iFL Röd eller pHrodo iFL Grönt färgämne. Dessa kit innehåller aminreaktiva pH-känsliga pHrodo iFL Rött eller Grönt STP-esterfärgämne som kovalent binder till fria lysiner var som helst de förekommer i en antikropp eller ett protein.
pHrodo iFL Röd och pHrodo iFL Green färgämnen är förbättrade versioner av pHrodo Röd och pHrodo Gröna färgämnen och optimerade för att skapa ljusa, lösliga biokonjugat för användning i studier av antikroppsinternalisering, endocytos och fagocytos. De är också mer lösliga än originalet pHrodo Röd och pHrodo Gröna färgämnen, vilket gör dem användbara för märkning av antikroppar som annars kan falla ut ur lösningen under konjugering. pHrodo iFL Röd och pHrodo iFL Gröna färgämnen är icke-fluorescerande utanför cellen, men fluorescerar ljust rött eller ljust grönt när pH i omgivningen blir surare, såsom de som finns inuti fagosomer och endosomer.
De pHrodo iFL röda och gröna etiketteringssatser i mikroskala erbjuder följande fördelar:
• Bekvämlighetsmärkning —tar vanligtvis två timmar, med mindre än 30 minuters praktisk tid
•Mångsidighetsmärkning —kan utföras på 12 150 kDa –molekylviktsproteiner
•Anpassning skapa dina egna —sonder för att studera antikroppsinternalisering, fagocytos och endocytos
pHrodo Deep Red Däggdjurs- och bakteriecellsmärkningskit tillhandahåller de reagenser som behövs för att enkelt märka levande celler (däggdjur eller bakteriella) för studier av fagocytos och endocytos. Den är optimerad för att särskilja fagocyterade och icke-fagocyterade celler eftersom den pH-känsliga, låga bakgrunden pHrodo Deep Red färgämne visar ingen signal under neutrala förhållanden och fluorescerar endast när de utsätts för sura miljöer. Denna unika egenskap hos pHrodo Deep Red tillåter snabb analysutveckling och resultatsäkerhet vid undersökning av endocytiska och fagocytiska vägar. pHrodo Deep Red färgämne erbjuder bättre särskiljning av internaliserad last från utsidan av cellen eftersom det har ett ungefärligt pKa på 5 och fluorescerar inte förrän det går in i den sena endosomen och lysosomen. pHrodo Deep Red färgämne kan detekteras med hjälp av en Cy5 fluorescerande filterset och har validerats för användning i en mängd olika tillämpningar, inklusive flödescytometri, fluorescerande mikroskopi och höginnehållsanalys (HCA).
De pHrodo Djupröda däggdjurs- och bakteriecellsmärkningskit erbjuder följande fördelar:
•Multiplexande —pHrodo Deep Red-färgämne kan multiplexeras med en mängd olika blå, gröna och röda färgämnen och reportrar som GFP och RFP, Mitosox Green eller Red, CellEvent Caspase 3/7 grön eller röd, NucBlue , eller TMR, bland många andra
•Enkelhet —lätt att följa, steg-för-steg-protokoll
•Överlägsen signalfönster —minimal bakgrund vid neutralt pH möjliggör maximalt signal-brusförhållande för resultatsäkerhet
•Lågt pKa eliminerar —ospecifik signal från icke-internaliserad last och fluorescerar endast i sena endosomer och lysosomer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Djupröda däggdjurs- och bakteriecellsmärkningssats
För användning med (applikation) Cellanalys
Produkttyp Cellmärkningssats
Kvantitet 1 kit
Innehåll och lagring Butik på– 20 °C, torka ut och skydda mot ljus.
För användning med (utrustning) Flödescytometer
Produktlinje pHrodo
Endast för forskning. Inte avsedd för human eller animalisk teurapeutisk eller diagnostisk användning