Läs mer
Invitrogen™ pHrodo™ Färgämnen för aminmärkning
Produktkod. p-7235861
Färg:
Djupröd
Klart
Rött
Excitation/Emission:
505/525
560/585
640/655
Reaktiv del:
Active Ester, STP Ester
TFP-ester
Kvantitet:
1 mg
3 x 100μ g
Förpackningsstorlek:
1mg
Paket med 3
Produktkod. 17171919
Brand: Invitrogen™ P36011
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Aminreaktiv och TFP-ester pHrodo färgämnen möjliggör noggrann mätning av cellendocytos och fagocytos, med låg signal-till-bakgrund, för användning i levande cellanalyser.
Utför cellinternaliseringsstudier med låg signal-till-bakgrund och hög specificitet med hjälp av pHrodo pH-sensorfärgämnen, inklusive pHrodo Röda, gröna och djupröda färgämnen. Dessa färgämnen kan konjugeras till biomolekyler såsom antikroppar, och blir starkt fluorescerande endast när de finns i sura miljöer, såsom celllysosomer och endosomer. Detta möjliggör detektering av den konjugerade biomolekylen i analysen av levande celler utan behov av tvättsteg eller släckningsfärgämnen i det experimentella arbetsflödet.
pHrodo Röda, gröna och djupröda färgämnen De
aminreaktiva pH-känsliga pHrodo Röda, gröna och djupröda färgämnen är optimerade för att skapa biokonjugat som används i studier av antikroppsinternalisering, endocytos och fagocytos i analyser av levande celler. Aminreaktiv pHrodo färgämnen gör att du kan märka primära aminer på en antikropp, protein, cell, virus eller annan amininnehållande biomolekyl för att skapa ett konjugat som fluorescerar inuti sura miljöer men visar liten eller ingen signal vid neutralt pH. Bristen på fluorescens av pHrodo färgämnen i en typisk extracellulär miljö eliminerar behovet av tvättsteg eller släckningsfärger i det experimentella arbetsflödet.
pHrodo iFL Röd och Grön STP Ester färgämnen
pHrodo iFL Red and Green STP Ester färgämnen är förbättrade versioner av originalet pHrodo Röda och gröna färgämnen och är optimerade för att skapa mer lösliga konjugat än de ursprungliga färgämnena. Denna förbättrade egenskap gör dem användbara för märkning av antikroppar som annars kan fällas ut ur lösningen under konjugering.
pHrodo Deep Red TFP Ester
The pHrodo Deep Red TFP Ester är skild från pHrodo iFL röda och gröna esterfärgämnen genom att den har en lägre pKa och, som ett resultat, visar både förbättrade signal-till-bakgrundsförhållanden och fluorescerar senare i den endocytiska vägen. Vår låga bakgrund pHrodo Deep Red dye gör det lättare än någonsin att studera internalisering med högre resultatsäkerhet och mindre optimering eftersom pHrodo Deep Red färgämne fluorescerar endast i den sena endosomen och lysosomen.
Funktioner och fördelar med pHrodo färgämnen för aminmärkning
Anpassning —använder pH-känslig pHrodo färgämnen för att göra pH-känsliga biokonjugat efter eget val
Hastighet och noggrannhet —får snabbare och mer exakta resultat än med någon annan endocytos- eller fagocytosanalys, inget behov av tvättsteg eller släckare
Multiplexande —multiplex med gröna eller röda fluorescerande markörer som GFP eller RFP med tre olika färgval
Överlägsen signalfönster —med pHrodo Deep Red färgämnes minimala bakgrund vid neutralt pH, maximalt signal-brusförhållande är aktiverat för resultatsäkerhet
Lågt pKa —pHrodo Deep Red färgämne eliminerar ospecifik signal från icke-internaliserad last, vilket resulterar i fluorescens endast i sena endosomer
och lysosomer. Ökningen av pHrodo fluorescens av färgämnen när pH försuras korrelerar med försurningen av intracellulära vesiklar, vilket gör dessa färgämnen till värdefulla verktyg för studiet av endocytos eller fagocytos och deras reglering av miljöfaktorer, läkemedel eller patogener. De spektrala egenskaperna hos pHrodo färgämnen gör dem också användbara för flerfärgsexperiment. pHrodo iFl Red, iFL Green och Deep Red färgämnen kan detekteras med de flesta vanliga röda, gröna och djupröda fluorescerande filteruppsättningarna. pHrodo färgämneskonjugat har validerats för användning i en mängd olika applikationer, inklusive flödescytometri, fluorescerande mikroskopi och höginnehållsscreening (HCS).
pHrodo Deep Red färgämne har en lägre pKa genom design och visar ingen signal i neutrala förhållanden, fluorescerande endast i sura miljöer. Denna unika egenskap möjliggör snabb analysutveckling och resultatsäkerhet vid undersökning av antikroppsinternalisering och endocytiska/fagocytiska vägar. pHrodo Deep Red dye möjliggör bättre särskiljning av internaliserad last från utanför cellen, medan pHrodo iFl Röda och gröna färgämnen fluorescerar i den tidiga endosomen.
Beställningsinfo
Förvaras i frys (-5 till -30 °C) och skyddas mot ljus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning pHrodo iFL Röd STP-ester, aminreaktivt färgämne
Kvantitet 3 x 100μ g
Molekylvikt (g/mol) ∼1000
Innehåll och lagring Förvaras i frys -5 °C to -30 °C och skyddas från ljus.
Kemisk reaktivitet Amin
Frakt skick Rumstemperatur
Reaktiv del Active Ester, STP Ester
Etikett eller färgämne pHrodo™ Röd
Etiketttyp pHrodo (pH-känslig)
Färg Rött
Produktlinje pHrodo
Excitation/Emission 560/585