Läs mer
Molecular Probes™ pHrodo™ Grön maleimid
Produktkod. 13345654
Change view
Kvantitet:
1 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
13345654 1 mg 1mg
1 options
Produktkod. 13345654 Leverantör Molecular Probes™ Leverantörsnummer P35370
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
pHrodo™ Grön maleimid
Den tiolreaktiva pH-känsliga pHrodo™ Grönt maleimidfärgämne är lämpligt för att skapa biokonjugat för att studera endocytos och fagocytos. pHrodo™ Grönt ökar dramatiskt fluorescensen när pH-värdet i omgivningen blir surare.
  • Använd pH-känsligt pHrodo™ Grön maleimid för att göra pH-känsliga biokonjugat efter eget val
  • Få snabbare, mer exakta resultat än med någon annan endocytos- eller —fagocytosanalys utan behov av tvättsteg eller släckare
  • Multiplex med röda fluorescerande markörer som RFP, pHrodo™ Röd, och många andra Ökningen
    av fluorescens av pHrodo™ Grönt när pH ändras från basiskt till surt korrelerar med försurningen av intracellulära vesiklar, vilket gör det till ett idealiskt verktyg för att studera endocytos eller fagocytos och deras reglering av miljöfaktorer, läkemedel eller patogener. De spektrala egenskaperna hos pHrodo™ Grönt gör det användbart för flerfärgsexperiment. pHrodo™ Grönt kan detekteras med de flesta vanliga gröna fluorescerande filteruppsättningarna och har validerats för användning på en mängd olika plattformar inklusive flödescytometri, fluorescerande mikroskopi och höginnehållsscreening (HCS). Bristen på fluorescens av pHrodo™ Grönt i en typisk extracellulär miljö eliminerar behovet av tvättsteg eller släckningsfärger i det experimentella arbetsflödet.
    pHrodo™ Grön Maleimid är ett tiolereaktivt färgämne som kan användas för att skapa pHrodo™ Gröna biokonjugat i vattenhaltig buffert. Maleimiden reagerar med fria sulfhydrylgrupper som produceras genom reduktion av cysteiner i proteiner eller peptider. Maleimider är särskilt användbara för att märka antikroppar eftersom färgämnet inte kommer att fästa till antikroppsbindningsstället. Denna reaktion kommer att resultera i ett stabilt konjugat som kan användas i analyser av levande celler eller lagras för senare användning.
    pHrodo™ Grönt är också tillgängligt i en aminreaktiv form (se pHrodo™ Green STP ), såväl som ett urval av färdiga att använda konjugat (t.ex. E. coli , S. aureus och dextran). Dessutom, pHrodo™ Röda reaktiva färgämnen och färdiga konjugat finns som färgalternativ med samma egenskaper.
    Endast för forskningsanvändning. Inte avsedd för human eller animalisk teurapeutisk eller diagnostisk användning
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Formatera Torkade ner
    Kvantitet 1 mg
    Produkttyp Maleimid
    Löslighet DMSO (dimetylsulfoxid)
    Innehåll och lagring 1 injektionsflaska, förvara≤ -20° C, torka och skyddad från ljus.
    Kemisk reaktivitet Thiol
    Detektionsmetod fluorescens
    EG-extinktionskoefficient 75000
    Reaktiv grupp Thiol
    Etikett eller färgämne pHrodo™ Grön
    Färg Klart
    Produktlinje pHrodo
    Emission 525
    Excitation 505
    Visa mer Visa mindre
    compliance-icons compliance-icons
    Produktbeteckning
    • pHrodo Green Maleimide
    Signalord
    • Fara
    Riskkategorier
    • Akut toxicitet Kategorija 4
    • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
    • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
    • Preobcutljivost koze Kategorija 1
    Faroangivelser
    • H302-Skadligt vid förtäring.
    • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
    • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
    Skyddsangivelse
    • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
    • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
    • P264-Tvätta grundligt efter användning.
    • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
    • P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
    • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
    • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
    • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
    • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
    • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
    • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
    • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
    • P330-Skölj munnen.
    • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
    • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
    Kompletterande information
    • MIXTURE LIST-Innehåller: 1H-Pyrrole-2,5-dione