Läs mer
Invitrogen™ pHrodo™ Röda och gröna AM Intracellulära pH-indikatorfärgämnen
Beskrivning
Mät och kvantifiera intracellulärt pH med pHrodo Röda och gröna AM-indikatorfärgämnen, som är fluorogena prober som passerar cellmembranet och förblir inom det intracellulära utrymmet vid klyvning av ospecifika esteraser. pHrodo Röda och gröna AM-indikatorfärgämnen blir allt mer fluorescerande när pH sjunker och kan användas för att kvantifiera cytosoliskt pH i intervallet 4 –9. Dessa indikatorfärgämnen kan också användas i multiplexexperiment inom HCS, flödescytometri, mikroplattfluorometri och HCS-applikationer.
Både pHrodo röda och pHrodo gröna pH-indikatorfärger är fotostabila och lämpliga för användning i multiplexeringsexperiment. pHrodo Rött kan enkelt multiplexas med en mängd olika blå, gröna och långt röda färgämnen och reportrar som GFP, Fuo-4, calcein, NucBlue Caspase CellEvent 3/7 green, Mitosox Green och Mitotracker Deep Red, bland många andra. pHrodo Grönt kan enkelt multiplexas med en mängd olika blå, röda och röda färger som Mitosox Red, CellEvent Caspase 3/7 Red, NucBlue RFP och Mitotracker Deep Red, bland många andra.
De pHrodo röda och gröna färgämnena har modifierats med AM-estergrupper, vilket resulterar i en oladdad molekyl som kan tränga in i cellmembran. När de väl är inne i cellen klyvs de lipofila blockeringsgrupperna i färgerna av ospecifika esteraser, vilket resulterar i föreningar som behålls inom det intracellulära utrymmet. Fluorescensintensiteten hos sonden blir då en indikator på intracellulärt pH. Senare användning av Intracellular pH Calibration Buffer Kit (Cat. Nej. P35379) möjliggör kvantifiering av detta intracellulära pH.
pHrodo Röda och gröna AM intracellulära pH-indikatorfärger är kompatibla med olika plattformar, såsom traditionell fluorescensmikroskopi, höginnehållsscreening (HCS), flödescytometri och mikroplattbaserad fluorimetri eller höggenomströmningsscreening (HTS). Dessa reagenser är också kompatibla med bredfälts- eller konfokal fluorescensmikroskopi, flödescytometri, fluorescensplåtsläsare och höginnehållsinstrument.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Grön |
| Innehåll och lagring | Förvara vid 2 –8 °C, torka ut och skydda mot ljus. |
| Beskrivning | pHrodo™ Grön AM Intracellulär pH-indikator |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (applikation) | Cellanalys |
| För användning med (utrustning) | Fluorescensmikroskop, Flödescytometer, Fluorometer, Instrument för högt innehållsanalys |
| Produkttyp | pH-indikator |
| Typ av färg | pH-indikator |
| Form | Vätska |
| Produktlinje | pHrodo |
| Visa mer |